スキップする
D2376
デオキシリボ核酸メチルグリーン
DNAse substrate
別名:
DNA-メチルグリーン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
在庫from市川市大町368
¥39,300
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥39,300
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
solid
storage temp.
−20°C
General description
DNase基質
Methyl green is a widely used nuclei counterstain for histochemical methods. Methyl green binds to the DNA major groove and is used for tracking triplex formation. The positive charge on the aniline rings in the methyl green enables its strong binding to DNA. Methyl green aids clear visualization in confocal laser scanning microscopy.
Application
Deoxyribonucleic acid methyl green has been used in DNA methyl green bioassay.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
198080323829M8884
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
劇物
pdsc
D2376-100MG:4.548173399539E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)