HT70116
HT70116-500ML
¥72,900
1 of 10
Sigma-Aldrich
M8884
メチルグリーン
67060
213519
ピロニンY
198080
1.15974
Elastica van Gieson staining kit
HT15
トリクローム染色 (Masson)キット
P9172
94403
Hoechst 33258 溶液
205699
炭素上にパラジウム
D2376
デオキシリボ核酸メチルグリーン
solution
Expiry date on the label.
for in vitro diagnostic use
microbe id | staining: suitable
hematologyhistology
room temp
Clinical & Diagnostics
Hematology Stains
Histology Stains
Tissue Diagnostics
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
HT70116-VAR: HT70116-500ML:4548174006672 HT70116-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 1
3952016
シッフ試薬′