Merck
198080
Sigma-Aldrich
メチルグリーン
zinc chloride salt, certified by the BSC, Dye content 85 %
別名:
エチルグリーン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥33,900
50 G
¥108,000
¥33,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥33,900
50 G
¥108,000
About This Item
化学式:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
CAS番号:
分子量:
653.24
カラーインデックス番号:
42590
Beilstein:
3914106
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥33,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
認証
certified by the BSC
フォーム
powder
組成
Dye content, 85%
テクニック
titration: suitable
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
423 nm (2nd)
629 nm
&ε; (減衰係数)
≥11100 at 417-425 in H2O at 0.005 g/L
≥16000 at 311-319 in H2O at 0.005 g/L
≥60000 at 626-634 in H2O at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI Key
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メチルグリーンは塩基性ジカチオン色素であり、トリフェニルメタンで作られています。DNAおよびRNAの検出に適しています。光発色団として作用し、ゼラチン層の活性化に使用されます。[1]極めて高いpHでは、メチルグリーンはアルカリ溶液を生成し、カルビノールベース(非発色形)に変換されます。水酸化物アニオンの存在下では、メチルグリーンはクリスタルバイオレット色素とエタノールを産生します。[2]
適合性
DNA染色色素としての使用に適しています
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
198080-BULK:
198080-VAR:
198080-50G:
198080-10G:
198080-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R.D. Lillie Ed.
Conn?s Biological Stains, 282-282 (1977)
Mechanistic studies of the photocatalytic degradation of methyl green: an investigation of products of the decomposition processes
Chen CC and Lu CS
Environmental Science & Technology, 41(12), 4389-4396 (2007)
The problem of a standardized technic for the methyl-green-pyronin stain.
E B TAFT
Stain technology, 26(3), 205-212 (1951-07-01)
Virchow?s Arch. (Pathol. Anat.), 157, 19-19 (1899)
Photodegradation of methyl green using visible irradiation in ZnO suspensions: determination of the reaction pathway and identification of intermediates by a high-performance liquid chromatography--photodiode array-electrospray ionization-mass spectrometry method
Mai FD, et al.
Journal of Chromatography A, 1189(1-2), 355-365 (2008)