Merck
M8506
Supelco
メチマゾール
analytical standard
別名:
1-メチル-2-メルカプトイミダゾール, MET, 1-メチル-2-イミダゾールチオール, 2-メルカプト-1-メチルイミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥13,100
100 G
¥37,600
¥13,100
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥13,100
100 G
¥37,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2S
CAS番号:
分子量:
114.17
Beilstein:
108646
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39161002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥13,100
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
144-147 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
InChI Key
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TPO(7173)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチマゾールは、チオウレイレン化合物の化学物質群に属しており、甲状腺機能亢進症の管理における抗甲状腺薬として使用されています。
アプリケーション
ベクロメタゾンジプロピオン酸エステル分析スタンダードは、次の用途で使用できます:
  • メチマゾールの銀/グラフェン修飾カーボンペースト電極(AgGCPE)を用いた電気化学的測定
  • アルギン酸ナトリウムで保護された銀ナノ粒子をSERS基質として用いてプロピルチオウラシルとメチマゾールを推定するための表面増強ラマン散乱(SERS)を用いる方法の開発
  • 金ナノ粒子(AuNP)基質に基づく表面増強ラマン散乱を用いる超微量限界におけるメチマゾールの検出
  • 高速液体クロマトグラフィータンデム質量分析(HPLC-MS/MS)法を用いるメチマゾールに関するヒト血液試料の定量的分析
  • 分子インプリンティングポリマー(MIP)- ペンシルグラファイト電極(PGE)ベースのセンサーによる、医薬品錠剤およびヒト血液試料に含まれるメチマゾールの電気化学的測定
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M8506-5G:
M8506-25G:
M8506-BULK:
M8506-100G:
M8506-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of methimazole in urine with the iodine-azide detection system following its separation by reversed-phase high-performance liquid chromatography
Zakrzewski R
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 869(1-2), 67-74 (2008)
David H Brann et al.
Science advances, 6(31) (2020-09-17)
Altered olfactory function is a common symptom of COVID-19, but its etiology is unknown. A key question is whether SARS-CoV-2 (CoV-2) - the causal agent in COVID-19 - affects olfaction directly, by infecting olfactory sensory neurons or their targets in
Coralie Leblicq et al.
Pediatrics, 131(2), e616-e619 (2013-01-09)
A 15-year-old girl presented with chorea as a first sign of Graves' hyperthyroidism. Chorea abated with antithyroid drug treatment and reappeared when hyperthyroidism recurred but not when thyrotropin receptor antibodies increased after administration of (131)I. Therefore, chorea in this patient
MMSPE-RP-HPLC method for the simultaneous determination of methimazole and selected metabolites in fish homogenates.
Hollosi L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(4), 921-924 (2004)
M Clementi et al.
American journal of medical genetics, 83(1), 43-46 (1999-03-17)
We report on a further case of congenital anomalies in a child exposed to methimazole during the first trimester of pregnancy (from first to seventh gestational week), and define a specific malformation pattern related to prenatal methimazole exposure and consisting
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf