詳細
enzyme inhibitor
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
mp
218-220 °C (lit.)
溶解性
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES記法
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI Key
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3755-1KG:
P3755-100G:
P3755-VAR:
P3755-BULK:
P3755-10G:
P3755-25G:
試験成績書(COA)