Merck
M1875000
ミアンセリン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,2,3,4,10,14b-ヘキサヒドロ-2-メチル-ジベンゾ[c,f]ピラジノ[1,2-a]アゼピン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
300.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mianserin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
InChI Key
YNPFMWCWRVTGKJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Mianserin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Antidepressant; antagonist/inverse agonist at 5-HT2 serotonin receptors; also blocks the H1 histamine receptor and the α2 adrenoceptor.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jieyun Yin et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 306(9), G796-G801 (2014-03-15)
Mirtazapine is a noradrenergic and specific serotonergic antidepressant. The aim of this study was to investigate the effects of mirtazapine on gastrointestinal motility in dogs, including solid gastric emptying, antral and small intestinal contractions, and small intestinal and colonic transit.
Naveen Rajpurohit et al.
South Dakota medicine : the journal of the South Dakota State Medical Association, 67(4), 137-139 (2014-05-06)
We describe a rare case of severe drug-drug interaction between propafenone and mirtazapine leading to propafenone toxicity. A 69-year-old Caucasian male taking propafenone for atrial fibrillation was prescribed mirtazapine for insomnia. Subsequent to the first dose of mirtazapine the patient
Neeradi Dinesh et al.
Experimental parasitology, 144, 84-90 (2014-06-21)
In the present study, we have investigated the antileishmanial potential of mianserin, an antidepressant. Mianserin was found to inhibit both the promastigote and amastigote forms of the parasite in a dose dependant manner. The IC50 values for promastigotes and amastigotes
Maho Okubo et al.
Biochemical pharmacology, 93(1), 104-109 (2014-12-06)
A personalized treatment approach should be considered with the second-generation psychiatric drug mirtazapine because of high frequencies of side effects, including characteristic drowsiness. Plasma concentrations of mirtazapine in patients are influenced by many factors, including polymorphic cytochrome P450 enzymes contributing