certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 797
traceable to Ph. Eur. F0253000
traceable to USP 1279804
APIファミリー
fluoxetine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI Key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fluoxetine Hydrochloride is a selective serotonin-reuptake inhibitor used as an antidepressant. It is also utilized for the treatment of obsessive-compulsive disorders.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
脚注
おすすめ製品
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1394-1G-PW:
PHR1394-1G:
試験成績書(COA)