安全性情報
IRMM653
亜鉛67Zn溶液(同位体存在比保証品)
IRMM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥157,100
¥157,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥157,100
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥157,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
同位体純度
 67Zn
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
single component solution
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM653
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IRMM653-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)