Merck
IRMM651
亜鉛64Zn溶液(同位体存在比保証品)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
同位体純度
 64Zn
メーカー/製品名
JRC
濃度
0.5 M in nitric acid
フォーマット
single component solution
質量シフト
depleted
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM651
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IRMM651-5ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート