Merck
702625
Sigma-Aldrich
亜鉛-70硫酸亜鉛水和物
72 atom % (70Zn), 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
70ZnSO4 · xH2O
分子量:
165.99 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
同位体純度
72 atom % (70Zn)
アッセイ
95% (CP)
形状
powder
分子量
164.72 by atom % calculation
質量シフト
M+6
SMILES記法
O.[70Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2/i;;1+5
InChI Key
RNZCSKGULNFAMC-AFEATSGZSA-L
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
702625-VAR:
702625-BULK:
試験成績書(COA)