Merck
900791
Sigma-Aldrich
Zinc-67Zn oxide
≥85 atom %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
67ZnO
CAS番号:
分子量:
82.93
UNSPSCコード:
12352302
同位体純度
≥85 atom %
形状
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
[67Zn]=O
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900791-VAR:
900791-BULK:
試験成績書(COA)