Unfortunately, information regarding the composition of this product is not available. Endothelial cell growth supplement (ECGS) is an extract of bovine neural tissue containing growth-promoting factors for vascular endothelial cells of mammalian origin. The composition of the products has not been analyzed. According to literature, ECGS comprises acidic fibroblast growth factor (aFGF) and basic fibroblast growth factor (bFGF).
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
15 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥27,100 |
5 x 15 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥82,000 |
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Biological source:
bovine neuroblastoma
Form:
powder
Impurities:
≤20 EU/vial (LAL test)
製品名
内皮細胞増殖サプリメント from bovine neural tissue, ECGS, suitable for cell culture
biological source
bovine neuroblastoma
Quality Segment
form
powder
potency
2-200 μg/mL ED50/EC50
quality
endotoxin tested
packaging
pkg of 15 and 5X15 mg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤20 EU/vial (LAL test)
color
tan to brown
solubility
water: soluble (1 vial reconstituted with 1 ml 0.85% NaCl)
storage temp.
2-8°C
General description
内皮細胞増殖添加物(ECGS)は、酸性線維芽細胞成長因子(aFGF)と基本FGF(bFGF)からなります。
Application
ウシ神経組織から抽出した内皮細胞増殖添加物は、ダルベッコ改変イーグル培地の添加剤として、およびヒト臍静脈内皮細胞培養に用いるF-12K培地の添加剤として使用されています。
Biochem/physiol Actions
内皮細胞増殖添加物(ECGS)は、ヒト伏在静脈内皮細胞(HSVEC)およびヒト臍静脈内皮細胞(HUVEC)の増殖を増進します。インターロイキン1(IL-1)と連携し、血管平滑筋細胞(VSMC)における基質リモデリングを調節します。ECGSは、内皮細胞の増殖と脂肪由来幹細胞(ASC)の分化に不可欠です。ECGSは、哺乳動物起源の血管内皮細胞に対する増殖促進因子を含有するウシ神経組織の抽出物です。モノクローナル抗体産生におけるハイブリドーマ細胞の融合と増殖に用いる培地添加物として有用であるとの報告もあります。
Preparation Note
ECGSは、哺乳動物起源の血管内皮細胞に対する増殖促進因子を含有するウシ神経組織の抽出物です。内皮細胞増殖サプリメントは、Maciagらの方法の改変法を用いて調製され、NaClおよび硫酸ストレプトマイシンを含有する滅菌溶液から凍結乾燥されます。
Analysis Note
内皮細胞増殖サプリメント(ECGS)の増殖活性は、低密度で播種したウシ胎仔心臓内皮細胞(ATCC CRL 1395)を用いて培養中に検査されます。EC50は、細胞ベースのバイオアッセイにおいて、細胞増殖の50%の増加を誘発する増殖因子の有効濃度として定義されます。
1 of 1
当該品目 | |
|---|---|
| description ECGS, suitable for cell culture | description - |
| biological source bovine neuroblastoma | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form - |
| storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - |
| impurities ≤20 EU/vial (LAL test) | impurities - |
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)