F0150000
¥19,900
1 of 10
BP158
Flucloxacillin sodium
Sigma-Aldrich
SML1023
Supelco
32353
C2450000
クロキサシリン ナトリウム塩 一水和物
Y0000889
(+)-6-アミノペニシラン酸
PHR1019
ベンジルアルコール
D0650000
デスモプレシン
A0800000
アモキシシリン 三水和物
USP
1031503
アモキシシリン
1134426
Clavulanate Lithium
pharmaceutical primary standard
flucloxacillin
EDQM
pharmaceutical (small molecule)
neat
Analytical Reference Materials for Pharma QC
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 1
F0507
ギ酸