APIファミリー
desmopressin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
S1SCCC(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1)C(=O)N4C(CCC4)C(=O)NC(CCCNC(=N)N)C(=O)NCC(=O)N)CC(=O)N)CCC(=O)N)Cc3ccccc3)Cc2ccc(cc2)O.OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/C46H64N14O12S2.C2H4O2.3H2O/c47-35(62)15-14-29-40(67)58-32(22-36(48)63)43(70)59-33(45(72)60-18-5-9-34(60)44(71)56-28(8-4-17-52-46(50)51)39(66)53-23-37(49)64)24-74-73-19-16-38(65)54-30(21-26-10-12-27(61)13-11-26)41(68)57-31(42(69)55-29)20-25-6-2-1-3-7-25;1-2(3)4;;;/h1-3,6-7,10-13,28-34,61H,4-5,8-9,14-24H2,(H2,47,62)(H2,48,63)(H2,49,64)(H,53,66)(H,54,65)(H,55,69)(H,56,71)(H,57,68)(H,58,67)(H,59,70)(H4,50,51,52);1H3,(H,3,4);3*1H2
InChI Key
YNKFCNRZZPFMEX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
D0650000:
D0650000-1EA:
D0650000-0.99MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ