Merck
PHR9036
Supelco
(+)-6-アミノペニシラン酸
reference material
別名:
(2S,5R,6R)-6-アミノ-3,3-ジメチル-7-オキソ-4-チア-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタン-2-カルボン酸, 6-APA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O3S
CAS番号:
分子量:
216.26
Beilstein:
15080
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
APIファミリー
flucloxacillin, oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
InChI Key
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR9036-BULK:
PHR9036-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)