SML1023
Flucloxacillin sodium
≥95% (HPLC)
別名:
(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium, BRL 2039 sodium, FK 900 sodium, Floxacillin sodium
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].Fc1c(c(ccc1)Cl)c2n[o]c(c2\C(=N\[C@H]3[C@H]4SC([C@@H](N4C3=O)C(=O)O)(C)C)\[O-])C
InChI
1S/C19H17ClFN3O5S.Na/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14+,17-;/m1./s1
InChI Key
OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1023-10MG:
SML1023-BULK:
SML1023-50MG:
SML1023-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.