white
mp
214-215 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
InChI Key
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P9755-10G:
E009755-BULK:
P9755-RSAMPLE:
2540118:
P9755-50G:
2016230:
E009755-25G:
P9755-5G:
P9755-25G:
2016230-20G:
P9755-5G-KC:
P9755-100G:
P9755-VAR:
E009755-100G:
P9755-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ