Merck
1227006
USP
ドキシラミン コハク酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Doxylamine succinate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
300 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22N2O · C4H6O4
CAS番号:
分子量:
388.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
doxylamine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Doxylamine succinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Acetaminophen, Dextromethorphan Hydrobromide, Doxylamine Succinate, and Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
  • Doxylamine Succinate
  • Doxylamine Succinate Oral Solution
  • Doxylamine Succinate Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1227006-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Nontraumatic rhabdomyolysis due to oral poisoning by doxylamine succinate].
C Paytubí Garí et al.
Medicina clinica, 108(9), 356-356 (1997-03-08)
Safety assessment of OTC drugs: doxylamine succinate.
J A Skare et al.
Archives of toxicology. Supplement. = Archiv fur Toxikologie. Supplement, 17, 326-340 (1995-01-01)