Merck
P5669
Sigma-Aldrich
ピリドキシン
≥98%
別名:
ビタミンB6, ピリドキソール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,000
25 G
¥19,600
¥13,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,000
25 G
¥19,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3
CAS番号:
分子量:
169.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
¥13,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to off-white
mp
159-162 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
InChI Key
LXNHXLLTXMVWPM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビタミンB群は水溶性で、6つの形態、すなわちピリドキサール、ピリドキシン、ピリドキサミン、ピリドキサミン5′-リン酸、ピリドキシン5′-リン酸およびピリドキサール5′-リン酸の形で存在します。[1]ビタミンB6はナッツ、全粒粉および動物の肉に分布しています。[2]
ピリドキシン(ビタミンB6)はビタミンB6の一形態です。他の形態にはアルデヒドピリドキサルおよびアミドピリドキサミンなどがあります。ピリドキシンは代謝に重要な共同因子です。[3]
アプリケーション
ピリドキシンは、ピリドキサールリン酸前駆物質として細胞培養などの用途に使用されます。RP-HPLC(逆相高速液体クロマトグラフィー)法の標準物質として使用されています。ピリドキシンはラットの脂質プロファイルを研究するために飼料サプリメントとして使用されています。[4]
ピリドキシンは、次のような成分として使用されています。
  • サトウキビアブラムシの人工飼料の成分。[5]
  • ニンジン根組織培養に使用する改変Strullu-Romand(MSR)培地の成分。[6]
  • E coli培養に使用するLuria培養液の成分。[7]
生物化学的/生理学的作用
ピリドキシンは、細胞維持およびアミノ酸代謝において重要な役割を果たします。[1]ビタミンB6が欠乏すると、貧血(特に妊婦)[8]および新生児のけいれんにつながります。[2]δ-アミノレブリン酸[8]、γ-アミノ酪酸(GABA)トランスアミナーゼおよびグルタミン酸デカルボキシラーゼの形成中に、ヘム生合成の補因子として機能します。[9]また、ビタミンB6は、反応性酸素種(ROS)のスカベンジングを助け、非生物的および生物的ストレスを植物が克服するために役立ちます。[10]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5669-VAR:
P5669-BULK:
P5669-5G:
P5669-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Henrika Wickström et al.
AAPS PharmSciTech, 18(2), 293-302 (2016-10-16)
Printing technologies were recently introduced to the pharmaceutical field for manufacturing of drug delivery systems. Printing allows on demand manufacturing of flexible pharmaceutical doses in a personalized manner, which is critical for a successful and safe treatment of patient populations with
Design, Validation, and Application of an Enzyme-Coupled Hydrogen Sulfide Detection Assay
Lynch MJ and Crane BR
Biochemistry, 58(6), 474-483 (2018)
E B Rimm et al.
JAMA, 279(5), 359-364 (1998-02-12)
Hyperhomocysteinemia is caused by genetic and lifestyle influences, including low intakes of folate and vitamin B6. However, prospective data relating intake of these vitamins to risk of coronary heart disease (CHD) are not available. To examine intakes of folate and
Seizures caused by pyridoxine (vitamin B6) deficiency in adults: A case report and literature review
Tong Y
Intractable & rare diseases research, 3(2), 52-56 (2014)
Simultaneous high performance liquid chromatographic analysis of vitamins B1, B2 and B6 in royal jelly
Ana Elisa Presoto
Journal of the Brazilian Chemical Society, 15(1), 136-139 (2004)