製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
不純物
Insoluble matter, passes filter test
≤0.0005% Phosphorus (P)
pH
4.5-6.5 (0.1 M in H2O)
mp
82-84 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
吸収
≤0.4 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.6 at 260 in H2O at 0.1 M
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D9680-BULK:
D9680-5G:
D9680-VAR:
D9680-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.