Merck
43815
Sigma-Aldrich
DL-ジチオトレイトール
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (RT)
別名:
(±)-ジチオトレイトール、rac-ジチオレイトール、ジチオレイトール, threo-1,4-ジメルカプト-2,3-ブタンジオール, Cleland試薬, DTT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1719757
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (RT)
形状
powder
反応適合性
reagent type: reductant
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
41-44 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.400
λ: 280 nm Amax: 0.100
SMILES記法
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジチオトレイトール(DTT)は、生体分子のジスルフィド(SH)基を定量的に還元するチオール-還元剤です。また、架橋剤N,N′-ビス(アクリロイル)シスタミンのジスルフィド架橋を特異的に標的にして、ポリアクリルアミドゲルの基質を切断します。DDTは、2-メルカプトエタノールよりも低刺激性で低毒性です。通常、2-メルカプトエタノール(5% v/v、700 mMの濃度)よりも、その7分の1の濃度(100 mM)のDTTの方が効果的です。
アプリケーション
DTTは以下に使用されています:
  • エグゼバカーゼの安定性を維持するための酵素安定剤として
  • ペプチド抽出およびタンパク質変性のため
  • 質量分析を行う前のサンプル調製およびホルムアルデヒド架橋反転のため
  • シナプトグリオソームを抽出するためのバッファー成分として
SH基を還元状態に保つ試薬です。ジスルフィドを定量的 に還元します。SDS-PAGEのサンプルバッファーに加えることで、タンパク質のジスルフィド結合の還元に効果を発揮します。また、架橋剤であるN,N′-ビス(アクリロイル)シスタミンのジスルフィド結合を還元してポリアクリルアミドゲルのマトリックスを切り離す目的でも用いられます。2-メルカプトエタノールと比較して、刺激性および毒性が抑えられています。通常、2-メルカプトエタノールの使用濃度(5% v/v、700 mM)の7分の1濃度(100 mM)で効果を発揮します。
生物化学的/生理学的作用
ジチオトレイトール(DTT)は、化学的ペプチド合成およびチオールタンパク質の生化学的調製に広く使用されています。また、タンパク質化学においては、DTTはタンパク質フォールディングや酵素活性に関する研究に利用されています。この試薬は、チオール-ジスルフィド交換反応を明確に調節し、生体分子の分子内または分子間素粒子ジスルフィド結合を完全に還元します。この反応は、チオールの配列とDTTの環状ジスルフィドをもたらします。
特徴および利点
  • 分子生物学に適したBioUltraグレードの粉末
  • DNase、RNase、ホスファターゼ、およびプロテアーゼフリーの不溶物、ろ過試験に適合
  • 微量金属フリーに関する厳密な試験が実施済み
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
グアニジウム塩を使用したRNAの分離還元剤を含めることで、分子間タンパク質ジスルフィド結合が開裂して変性が強化されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43815-25G:
43815-5G:
43815-1G:
43815-VAR:
43815-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Immunoprecipitation of Ribosome-Bound mRNAs from Astrocytic Perisynaptic Processes of the Mouse Hippocampus
Mazare N, et al.
STAR protocols (2022)
Generation of cell-type-specific proteomes of neurodevelopment from human cerebral organoids
Melliou S and Diamandis P
STAR protocols (2022)
Jun T Oh et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 65(7), e0258720-e0258720 (2021-04-28)
Exebacase (CF-301) belongs to a new class of protein-based antibacterial agents, known as lysins (peptidoglycan hydrolases). Exebacase, a novel lysin with antistaphylococcal activity, is in phase 3 of clinical development. To advance into the clinic, it was necessary to develop
John C Lukesh et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4057-4059 (2012-02-23)
Dithiothreitol (DTT) is the standard reagent for reducing disulfide bonds between and within biological molecules. At neutral pH, however, >99% of DTT thiol groups are protonated and thus unreactive. Herein, we report on (2S)-2-amino-1,4-dimercaptobutane (dithiobutylamine or DTBA), a dithiol that
Isolation of RNA using guanidinium salts.
R J MacDonald et al.
Methods in enzymology, 152, 219-227 (1987-01-01)
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。