スキップする
D8161
1,4-ジチオエリトリトール
BioReagent, Molecular Biology, ≥99.0%
別名:
erythro-1,4-ジメルカプト-2,3-ブタンジオール, erythro-2,3-ジヒドロキシ-1,4-ブタンジチオール, Cleland試薬, DTE
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫fromUnited States
¥13,100
5 g
在庫fromUnited States
¥41,300
この商品について
化学式:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS番号:
分子量:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-998-8
Beilstein/REAXYS Number:
1719756
MDL number:
¥13,100
在庫詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
mp
82-84 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
foreign activity
DNase, Exonuclease detection, RNase, and protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Application
SH基を還元状態に保つ試薬です。ジスルフィドを定量的に還元します。
還元剤
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-ジチオエリトリトール
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
D8161-VAR: + D8161-25G: + D8161-50G: + D8161-250MG: + D8161-1G: + D8161-5G: + D8161-10G: + D8161-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)