Merck
D0940000
ジアゼパム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
7-クロロ-1-メチル-5-フェニル-3H-1,4-ベンゾジアゼピン-2(1H)-オン, Ro 5-2807
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,800
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13ClN2O
CAS番号:
分子量:
284.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diazepam
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diazepam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ジアゼパムは、ベンゾジアゼピン系抗不安薬です。これはGABAA受容体ベンゾジアゼピン調節部位に対するプロトタイプ配位子として働きます。
抗不安薬で、GABAAレセプタ-のベンゾジアゼピン調節部位のリガンドです。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
D0940000-1EA:
D0940000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matteo Cerri et al.
PloS one, 9(11), e112849-e112849 (2014-11-15)
Neurons within the lateral hypothalamus (LH) are thought to be able to evoke behavioural responses that are coordinated with an adequate level of autonomic activity. Recently, the acute pharmacological inhibition of LH has been shown to depress wakefulness and promote
Ryota Inokuchi et al.
Medicine, 94(7), e555-e555 (2015-02-24)
Administering diazepam intravenously or rectally in an adult with status epilepticus can be difficult and time consuming. The aim of this study was to examine whether intranasal diazepam is an effective alternative to intravenous diazepam when treating status epilepticus. We
Jean-Baptiste Faure et al.
Epilepsia, 55(5), 644-653 (2014-03-14)
Temporal lobe epilepsy is a relatively frequent, invalidating, and often refractory neurologic disorder. It is associated with cognitive impairments that affect memory and executive functions. In the rat lithium-pilocarpine temporal lobe epilepsy model, memory impairment and anxiety disorder are classically
Manickam Kesavan et al.
Toxicology and applied pharmacology, 280(1), 107-116 (2014-07-25)
We evaluated whether atorvastatin, an extensively prescribed statin for reducing the risks of cardiovascular diseases, can reduce the risk of arsenic-induced vascular dysfunction and inflammation in rats and whether the modulation could be linked to improvement in vascular NO signaling.
Christopher A Reid et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 6), 1701-1715 (2014-04-22)
Epileptic encephalopathies, including Dravet syndrome, are severe treatment-resistant epilepsies with developmental regression. We examined a mouse model based on a human β1 sodium channel subunit (Scn1b) mutation. Homozygous mutant mice shared phenotypic features and pharmaco-sensitivity with Dravet syndrome. Patch-clamp analysis