安全性情報
CRMUPPGO
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-34 °C)
別名:
IP15, ASTM D97, Pt 15(-34 °C)Pour Point Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥76,300
¥76,300
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥76,300
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,300
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
認証
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F
引火点(℃)
57 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRMUPPGO-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)