スキップする
FPPMCC4
Flash Point Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (143.0 °C)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
3 x 80 mL
カートの在庫状況を確認する
¥55,100
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
¥55,100
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ASTM® D93
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
pharmaceutical
format
neat
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Pensky Martens Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FPPMCC6FPPMCC3FPPMCC5
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (143.0 °C)
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (232.0 °C)
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (116.0 °C)
description
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (184.0 °C)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
application(s)
petroleum
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Health hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
158.0 °F
引火点(°C)
70 °C
適用法令
Group 4: Flammable liquids + Type 3 petroleums + Hazardous rank III + Water insoluble liquid
fsl
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)