安全性情報
CRMUPMLUB
Flash Point Standard
PMCC ASTM D 93 Proc B (105.7 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥46,500
¥46,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥46,500
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥46,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
認証
according to ASTM® D93
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
petroleum
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F
引火点(℃)
70 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRMUPMLUB-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)