認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
フォーム
solid
溶解性
H2O: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI Key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
抗菌スペクトル:グラム陽性菌およびグラム陰性菌に活性を示す
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9231-5G:
C9231-10G:
C9231-10G-PW:
C9231-1G-PW:
C9231-BULK:
C9231-5G-PW:
C9231-1G:
C9231-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)