205805
Carbenicillin, Disodium Salt
Synthetic penicillin derivative for ampicillin-resistant plasmids. Blocks bacterial cell wall formation. Effective against Gram-negative bacteria.
別名:
Carbenicillin, Disodium Salt, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
light beige
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c3ccccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI Key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
詳細
生物化学的/生理学的作用
警告
再構成
その他情報
DeSutter, K., et al. 1992. Mol. Microbiol.6, 2201.
Monraie, D., et al. 1992. FEBS Lett.306, 108.
Sakurai, Y., et al. 1991. J. Bacteriol.173, 7038.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
205805-MG:
205805-25GM:
205805-50GM:
205805-0GM:
205805-250MG:
試験成績書(COA)