Merck
C2219000
クエン酸 一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,400
¥25,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,400
About This Item
化学式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
citric acid
メーカー/製品名
EDQM
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI Key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Citric acid monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
345.0 °F - closed cup
引火点(℃)
173.9 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
C2219000-50MG:
C2219000-1EA:
C2219000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
クエン酸 anhydrous powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37002
クエン酸
クエン酸 meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
27109
クエン酸
クエン酸 99%
Sigma-Aldrich
C0759
クエン酸
クエン酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
251275
クエン酸
クエン酸 anhydrous powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00241
クエン酸
Anne R Tinning et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(11), F1215-F1226 (2014-10-24)
Both the processing and release of secretory granules involve water movement across granule membranes. It was hypothesized that the water channel aquaporin (AQP)1 directly contributes to the recruitment of renin-positive cells in the afferent arteriole. AQP1(-/-) and AQP1(+/+) mice were
Katja Sundström et al.
Endocrinology, 155(12), 4798-4807 (2014-09-23)
The growth-promoting effect of combined therapy with GH and IGF-I in normal rats is not known. We therefore investigated the efficacy of treatment with recombinant human (rh)GH and/or rhIGF-I on longitudinal bone growth and bone mass in intact, prepubertal, female
Anne Marie V Schou-Pedersen et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 107, 333-340 (2015-02-04)
Concentrated solutions containing 6-aminocaproic acid and the excipients citric acid and sorbitol have been studied at temperatures of 50°C, 60°C, 70°C and 80°C as well as at 20°C. It has previously been reported that the commonly employed citric acid is
Leila Bagheri et al.
Journal of microencapsulation, 31(7), 636-643 (2014-04-29)
Whey proteins were inter-connected either by the enzyme transglutaminase or citric acid and then desolvated with ethanol to generate particles. Both samples comprised of sub-micron (>300 nm) and nano-scaled (~100 nm) particles based on the hydrodynamic size measurements. Enzyme-induced cross-linking
Eva Wex et al.
PloS one, 10(3), e0119953-e0119953 (2015-03-18)
Excessive coughing is a common feature of airway diseases. Different G-protein coupled receptors, including β2-adrenergic receptors (β2-AR), have been implicated in the molecular mechanisms underlying the cough reflex. However, the potential antitussive property of β2-AR agonists in patients with respiratory