アッセイ
99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
形状
grit
品質
anhydrous
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330
expl. lim.
8 %, 65 °F
不純物
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.5% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
溶解性
water: 383 g/L at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
微量陽イオン
As: ≤1 ppm
Ca: ≤200 ppm
Cu: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Zn: ≤10 ppm
適合性
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
27109-100G-R-D:
27109-2.5KG-R:
27109-6X1KG-R:
27109-BULK-R:
27109-6X1KG-R-D:
27109-100G-R:
27109-VAR-R:
27109-6X2.5KG-R:
27109-1KG-R:
27109-6X2.5KG-R-D:
27109-2.5KG-R-D:
27109-1KG-R-D:
27109-25KG-R:
27109-25KG-R-D:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.