表示を変更する
200 MG
¥33,300
About This Item
化学式:
NH2CONHOH
CAS番号:
分子量:
76.05
Beilstein:
1741548
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydroxycarbamide
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChI Key
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Hydroxycarbamide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:Hydroxycarbamide Capsules
Also used in monographs such as:
生物化学的/生理学的作用
抗腫瘍薬。フリ-ラジカルであるニトロキシドを形成し、これが酵素活性部位にチロシルフリ-ラジカルを結合させることにより、リボヌクレオシドレダクタ-ゼを不活化します。デオキシヌクレオチドの合成をブロックすることでDNA合成をブロックし、またS期での同期や細胞死を誘導します。
包装
Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ