Merck
Y0000119
ヒドロキシ尿素
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ヒドロキシカルバミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONHOH
CAS番号:
分子量:
76.05
Beilstein:
1741548
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydroxycarbamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChI Key
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Hydroxycarbamide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
抗腫瘍薬。フリ-ラジカルであるニトロキシドを形成し、これが酵素活性部位にチロシルフリ-ラジカルを結合させることにより、リボヌクレオシドレダクタ-ゼを不活化します。デオキシヌクレオチドの合成をブロックすることでDNA合成をブロックし、またS期での同期や細胞死を誘導します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000119-1EA:
Y0000119:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Pilvi Riihilä et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(2), 579-588 (2014-09-04)
The incidence of cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) is rising worldwide. We have examined the role of complement components in the progression of cSCC. Analysis of cSCC cell lines (n=8) and normal human epidermal keratinocytes (n=11) with whole transcriptome profiling
John J Strouse et al.
Pediatrics, 122(6), 1332-1342 (2008-12-03)
Hydroxyurea is the only approved medication for the treatment of sickle cell disease in adults; there are no approved drugs for children. Our goal was to synthesize the published literature on the efficacy, effectiveness, and toxicity of hydroxyurea in children
A Tefferi et al.
Leukemia, 28(12), 2300-2303 (2014-05-06)
The impact of calreticulin (CALR) mutations on long-term survival in essential thrombocythemia (ET) was examined in 299 patients whose diagnosis predated 2006. Mutational frequencies were 53% for Janus kinase 2 (JAK2), 32% for CALR and 3% for MPL; the remaining
Nancy S Green et al.
Pediatric blood & cancer, 56(2), 177-181 (2010-09-11)
Fetal hemoglobin (HbF) levels are generally inversely proportional to severity of sickle cell disease (SCD) for given sickle phenotypes. Molecular regulation of HbF occurs through complex interactions cis and trans to the beta globin gene locus. Novel insights made through
Russell E Ware
Blood, 115(26), 5300-5311 (2010-03-13)
Hydroxyurea has many characteristics of an ideal drug for sickle cell anemia (SCA) and provides therapeutic benefit through multiple mechanisms of action. Over the past 25 years, substantial experience has accumulated regarding its safety and efficacy for patients with SCA.