Merck
BP186
ヒドロクロロチアジド
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
6-クロロ-3,4-ジヒドロ-2H-1,2,4-ベンゾチアジアジン-7-スルホンアミド 1,1-ジオキシド, 6-クロロ-7-スルファミル-3,4-ジヒドロ-1,2,4-ベンゾチアジアジン1,1-ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥29,000
¥29,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥29,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8ClN3O4S2
CAS番号:
分子量:
297.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.24
¥29,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydrochlorothiazide
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
InChI Key
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A3(6559)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Hydrochlorothiazide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-amilozide Tablets
  • Co-amilozide Oral Solution
  • Hydrochlorothiazide Tablets
  • Co-triamterzide Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    炭酸脱水酵素インヒビタ-
    包装
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Carc. 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP186:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)