Merck
1314009
USP
ヒドロクロロチアジド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-クロロ-3,4-ジヒドロ-2H-1,2,4-ベンゾチアジアジン-7-スルホンアミド 1,1-ジオキシド, 6-クロロ-7-スルファミル-3,4-ジヒドロ-1,2,4-ベンゾチアジアジン1,1-ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8ClN3O4S2
CAS番号:
分子量:
297.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
hydrochlorothiazide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
InChI Key
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A3(6559)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Hydrochlorothiazide USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard, standard stock, system suitability, Hydrochlorothiazide standard solutions for assay, performance, and impurity analysis according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
  • Hydrochlorothiazide Capsules[1]
  • Amiloride Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets[2]
  • Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets[3]
生物化学的/生理学的作用
炭酸脱水酵素インヒビタ-
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1314009-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
United States Pharmacopeia, 43(4), 737-737 (2019)
Amiloride Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
United States Pharmacopeia, 44(3), 224-224 (2019)
Hydrochlorothiazide Capsules
United States Pharmacopeia, 44(1), 2219-2219 (2019)
Soham Rej et al.
Drugs & aging, 31(12), 911-916 (2014-10-22)
Little is known about how lithium should be dosed to achieve therapeutic but safe serum concentrations in older adults. In this paper, we investigate how the lithium dose-concentration ratio changes across the lifespan. This was a cross-sectional analysis of 63
Dragos Vinereanu et al.
American heart journal, 168(4), 446-456 (2014-09-30)
The objective of this study is to compare the effects of 2 types of diuretics, indapamide and hydrochlorothiazide, added to an angiotensin-converting enzyme inhibitor, on ventricular and arterial functions in patients with hypertension and diabetes. This is a prospective, randomized