Merck
BP010
3-クロロアニリン-4,6-ジスルホンアミド
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4-アミノ-6-クロロベンゼン-1,3-ジスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥29,800
¥29,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥29,800
About This Item
化学式:
H2NC6H2(Cl)(SO2NH2)2
CAS番号:
分子量:
285.73
Beilstein:
1083877
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
benzothiadiazine , quinapril, hydrochlorothiazide
フォーム
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
257-261 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
InChI Key
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
アプリケーション
4-Amino-6-chlorobenzene-1-3-disulfonamide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BP010:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)