Merck
BP1131
Ethynodiol diacetate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(3β, 17α)-19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol diacetate, 3β,17β-Diacetoxy-17α-ethynyl-4-estrene, Etynodiol acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,300
¥33,300
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O4
CAS番号:
分子量:
384.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥33,300
出荷予定日2025年5月26日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ethynodiol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@H](OC(C)=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C24H32O4/c1-5-24(28-16(3)26)13-11-22-21-8-6-17-14-18(27-15(2)25)7-9-19(17)20(21)10-12-23(22,24)4/h1,14,18-22H,6-13H2,2-4H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
ONKUMRGIYFNPJW-KIEAKMPYSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ethynodiol diacetate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)