Merck
HPA018531
Sigma-Aldrich
Anti-c-Fos Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
別名:
抗AP-1, 抗c-fos
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥82,000
¥82,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥82,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥82,000
Check Cart for Availability
製品名
抗FOS ウサギ宿主抗体, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
DLQWLVQPALVSSVAPSQTRAPHPFGVPAPSAGAYSRAGVVKTMTGGRAQSIGRRGKVEQLSPEEEEKRRIRRERNKMAAAKCRNRRRELTDTLQAETDQLEDEKSALQTEIANLLKEKEKLEFILAAHRPACKIPDDL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FOS(2353)
詳細
遺伝子C-FOS(細胞性がん遺伝子fos)は、ヒト染色体14q24.3にマッピングされています。転写因子のAP-1(活性化タンパク質-1)ファミリーに属しています。このタンパク質は、主に核に局在しています。
免疫原
c-Fos癌原遺伝子産物のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗FOS抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
C-FOS(細胞性がん遺伝子fos)は前初期遺伝子と考えられています。その発現量は概して低いですが、細胞外刺激に応答して急速に増加し、その結果、細胞増殖や分化などの細胞プロセスに至ります。C-FOSは、C-JUN(プロトオンコジーンc-Jun)とAP-1(活性化タンパク質-1)ヘテロ二量体複合体を形成し、転写調節因子として作用します。C-FOSは腫瘍形成に重要な遺伝子を制御します。C-FOS発現の変化は、精神病傾向または統合失調型と関連しています。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用になれることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しています。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
  • 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST70428
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA018531-25UL:
HPA018531-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L L Bonnycastle et al.
Neuroscience letters, 160(1), 33-36 (1993-09-17)
A gene for early-onset familial Alzheimer's disease (FAD) is located on chromosome 14q24.3. The c-fos gene (FOS) is also located in the same band of this chromosome and is thus a candidate for the FAD locus. A yeast artificial chromosome
Chu-Chu Qi et al.
Behavioral and brain functions : BBF, 14(1), 7-7 (2018-03-21)
Following a social defeat, the balanced establishment and extinction of aversive information is a beneficial strategy for individual survival. Abnormal establishment or extinction is implicated in the development of mental disorders. This study investigated the time course of the establishment
K Okazaki et al.
The EMBO journal, 14(20), 5048-5059 (1995-10-16)
The c-mos proto-oncogene product, Mos, is a serine/threonine kinase that can activate ERK1 and 2 mitogen-activated protein (MAP) kinases by direct phosphorylation of MAPK/ERK kinase (MEK). ERK activation is essential for oncogenic transformation of NIH 3T3 cells by Mos. In
M M Portal et al.
Oncogene, 26(24), 3551-3558 (2006-12-13)
c-Fos dephosphorylated on tyrosine (c-Fos), a component of the activator protein-1 (AP-1) family of transcription factors, is expressed at very low levels in resting cells. However, its expression is rapidly upregulated in cells undergoing G(0) to S phase transition leading
P Grant et al.
European psychiatry : the journal of the Association of European Psychiatrists, 29(5), 304-306 (2014-03-19)
Psychosis-proneness or schizotypy is a personality organisation mirroring individual risk for schizophrenia-development. Believed to be a fully dimensional construct sharing considerable geno- and phenotypal variance with clinical schizophrenia, it has become an increasingly promising tool for basic psychosis-research. Although many