Merck
1268003
USP
Ethynodiol diacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(3β, 17α)-19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol diacetate, 3β,17β-Diacetoxy-17α-ethynyl-4-estrene, Etynodiol acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥62,190
¥62,190
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥62,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O4
CAS番号:
分子量:
384.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥62,190
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ethynodiol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@H](OC(C)=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C24H32O4/c1-5-24(28-16(3)26)13-11-22-21-8-6-17-14-18(27-15(2)25)7-9-19(17)20(21)10-12-23(22,24)4/h1,14,18-22H,6-13H2,2-4H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
ONKUMRGIYFNPJW-KIEAKMPYSA-N
遺伝子情報
human ... PGR(5241)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ethynodiol diacetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Ethynodiol Diacetate and Ethinyl Estradiol Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1268003-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)