安全性情報
AB15556
Sigma-Aldrich
Anti-Somatostatin Receptor Type 5 Antibody
Chemicon®, from rabbit
別名:
SSTR5, SS5R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
Recognizes Somatostatin Receptor Type 5 (SSTR5, SS5R).
The immunogen sequence is identical in mouse and 12 of 14 amino acids identical in human.
免疫原
Purified peptide from the N-terminus of rat Somatostatin Receptor Type 5 (Accession number P30938).
アプリケーション
This Anti-Somatostatin Receptor Type 5 Antibody is validated for use in WB for the detection of Somatostatin Receptor Type 5.
Western blot: 1:200 using ECL on rat brain lysate.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
物理的形状
Format: Purified
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% BSA, and 0.05% sodium azide as a preservative. Reconstitute with 200 μL of sterile deionized water. Centrifuge antibody preparation before use (10,000 xg for 5 min).
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AB15556-200UL:
AB15556-50UL:
試験成績書(COA)