Merck
BP1091
ホシノプリル ナトリウム
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(2S,4S)-4-シクロヘキシル-1-(2-{[2-メチル-1-(プロパノイルオキシ)プロポキシ](4-フェニルブチル)ホスホリル}アセチル)ピロリジン-2-カルボン酸, Acecor, Eosinopril, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril, ホシノプリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,300
¥33,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H45NO7P · Na
CAS番号:
分子量:
585.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥33,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fosinopril
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C([O-])[C@H]1N(C(CP(CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1.[Na+]
InChI
1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39?;/m1./s1
InChI Key
TVTJZMHAIQQZTL-TXDYNIFHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fosinopril sodium BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fosinopril Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    ホシノプリルは、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤です。
    ホシノプリルは、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤です。ホシノプリルは、ペプチド輸送体PEPT2の活性を阻害することも知られています。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Eye Irrit. 2 - Repr. 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1091:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)