Merck
Y0001227
ホシノプリル ナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S,4S)-4-シクロヘキシル-1-(2-{[2-メチル-1-(プロパノイルオキシ)プロポキシ](4-フェニルブチル)ホスホリル}アセチル)ピロリジン-2-カルボン酸, Acecor, Eosinopril, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril, ホシノプリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
60 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H45NO7P · Na
CAS番号:
分子量:
585.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fosinopril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C([O-])[C@H]1N(C(CP(CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1.[Na+]
InChI
1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39?;/m1./s1
InChI Key
TVTJZMHAIQQZTL-TXDYNIFHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fosinopril sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ホシノプリルは、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤です。
ホシノプリルは、アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤です。ホシノプリルは、ペプチド輸送体PEPT2の活性を阻害することも知られています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001227:
Y0001227-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K E Kristensen et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 96(6), 713-722 (2014-09-16)
Clopidogrel is an oral antiplatelet prodrug, the majority of which is hydrolyzed to an inactive metabolite by hepatic carboxylesterase 1 (CES1). Most angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) are also metabolized by this enzyme. We examined the effects of ACEIs on clopidogrel