Merck
BP1073
Perindopril erbumine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(エトキシカルボニル)ブチル]アミノ]-1-オキソプロピル]オクタヒドロ-1H-インドール-2-カルボン酸tert-ブチルアミン塩, S-9490
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,300
¥33,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H32N2O5 · C4H11N
CAS番号:
分子量:
441.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥33,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
perindopril
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)N.CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C19H32N2O5.C4H11N/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;1-4(2,3)5/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-;/m0./s1
InChI Key
IYNMDWMQHSMDDE-MHXJNQAMSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Perindopril erbumine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Perindopril Erbumine Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    ペリンドプリルエルブミンはアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤であり、血圧降下薬です。
    ペリンドプリルエルブミンはアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤であり、血圧降下薬です。in vivoで二塩基酸の活性代謝産物に加水分解されます。他のACE阻害剤とは異なり、VEGFのレベルを抑制することによって肝細胞癌の腫瘍増殖を阻害します。また、in vitroでアンジオテンシンIIの産生を抑制します。本薬剤を使用した長期療法は脳循環に優れた効果を発揮し、過去に軽い脳卒中を発症した患者の脳循環予備能が改善されています。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Repr. 2
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1073:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)