Merck
Y0001719
ロスバスタチンカルシウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ロスバスタチン カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
160 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
160 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H54CaF2N6O12S2
CAS番号:
分子量:
1001.14
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
rosuvastatin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Ca+2].Fc3ccc(cc3)c4nc(nc(c4\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C.Fc1ccc(cc1)c2nc(nc(c2\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)N([S](=O)(=O)C)C
InChI
1S/2C22H28FN3O6S.Ca/c2*1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h2*5-10,13,16-17,27-28H,11-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;;+2/p-2/b2*10-9+;/t2*16-,17-;/m11./s1
InChI Key
LALFOYNTGMUKGG-BGRFNVSISA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
ロスバスタチンカルシウムEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)