Merck
PHR1887
Supelco
Perindopril erbumine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(エトキシカルボニル)ブチル]アミノ]-1-オキソプロピル]オクタヒドロ-1H-インドール-2-カルボン酸tert-ブチルアミン塩, S-9490
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H32N2O5 · C4H11N
CAS番号:
分子量:
441.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 1073
traceable to Ph. Eur. Y0000238
traceable to USP 1510889
APIファミリー
perindopril
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)N.CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C19H32N2O5.C4H11N/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;1-4(2,3)5/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-;/m0./s1
InChI Key
IYNMDWMQHSMDDE-MHXJNQAMSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
ペリンドプリルエルブミンはアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤であり、血圧降下薬です。
ペリンドプリルエルブミンはアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤であり、血圧降下薬です。in vivoで二塩基酸の活性代謝産物に加水分解されます。他のACE阻害剤とは異なり、VEGFのレベルを抑制することによって肝細胞癌の腫瘍増殖を阻害します。また、in vitroでアンジオテンシンIIの産生を抑制します。本薬剤を使用した長期療法は脳循環に優れた効果を発揮し、過去に軽い脳卒中を発症した患者の脳循環予備能が改善されています。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB0641 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1887-500MG-PW:
PHR1887-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)