Merck
Y0000238
Perindopril erbumine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(エトキシカルボニル)ブチル]アミノ]-1-オキソプロピル]オクタヒドロ-1H-インドール-2-カルボン酸tert-ブチルアミン塩, S-9490
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
40 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H32N2O5 · C4H11N
CAS番号:
分子量:
441.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
perindopril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)N.CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C19H32N2O5.C4H11N/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;1-4(2,3)5/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-;/m0./s1
InChI Key
IYNMDWMQHSMDDE-MHXJNQAMSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Perindopril tert-butylamine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ペリンドプリルエルブミンはアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤であり、血圧降下薬です。
ペリンドプリルエルブミンはアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害剤であり、血圧降下薬です。in vivoで二塩基酸の活性代謝産物に加水分解されます。他のACE阻害剤とは異なり、VEGFのレベルを抑制することによって肝細胞癌の腫瘍増殖を阻害します。また、in vitroでアンジオテンシンIIの産生を抑制します。本薬剤を使用した長期療法は脳循環に優れた効果を発揮し、過去に軽い脳卒中を発症した患者の脳循環予備能が改善されています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000238:
Y0000238-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fei Xiong et al.
The Journal of surgical research, 189(1), 166-173 (2014-03-08)
The purpose of the present study was to evaluate the effect of a new angiotensin converting enzyme inhibitor perindopril on the formation of experimental abdominal aortic aneurysms (AAAs) in a rat model induced by intraluminal elastase infusion and extraluminal calcium
Arthur J A Leloup et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 64(1), 195-200 (2014-04-23)
Arterial stiffening is the root cause of a range of cardiovascular complications, including myocardial infarction, left ventricular hypertrophy, stroke, renal failure, dementia, and death, and a hallmark of the aging process. The most important in vivo parameter of arterial stiffness
Sophia Zoungas et al.
The New England journal of medicine, 371(15), 1392-1406 (2014-09-23)
In the Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation (ADVANCE) factorial trial, the combination of perindopril and indapamide reduced mortality among patients with type 2 diabetes, but intensive glucose control, targeting a glycated hemoglobin
Haruka Nishimuta et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(9), 1522-1531 (2014-07-06)
Hydrolysis plays an important role in metabolic activation of prodrugs. In the current study, species and in vitro system differences in hepatic and extrahepatic hydrolysis were investigated for 11 prodrugs. Ten prodrugs in the data set are predominantly hydrolyzed by
Joep van der Leeuw et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 65(1), 115-121 (2014-10-15)
Blood pressure-lowering treatment reduces cardiovascular risk in patients with diabetes mellitus, but the effect varies between individuals. We sought to identify which patients benefit most from such treatment in a large clinical trial in type 2 diabetes mellitus. In Action