Merck
BP1024
パロキセチン 塩酸塩 ヘミ水和物
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(3S-trans)-3-[(1,3-ベンゾジオキソール-5-イルオキシ)メチル]-4-(4-フルオロフェニル)ピペリジン 塩酸塩 ヘミ水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥34,600
¥34,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥34,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20FNO3 · HCl · .5 H2O
CAS番号:
分子量:
374.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paroxetine
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
InChI Key
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A4(6532)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Paroxetine hydrochloride hemihydrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Paroxetine Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    パロキセチン塩酸塩半水和物は、最も強力かつ選択性の選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)である抗鬱薬の1つです
    選択的セロトニン再取り込みインヒビタ-で、抗うつ薬です。
    包装
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Exclamation markEnvironment
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1024:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)