Merck
1500273
USP
Paroxetine Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-Methylparoxetine, (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥216,000
¥216,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥216,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22FNO3
CAS番号:
分子量:
343.39
Beilstein:
7468178
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥216,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paroxetine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1CC[C@H]([C@H](COc2ccc3OCOc3c2)C1)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C20H22FNO3/c1-22-9-8-18(14-2-4-16(21)5-3-14)15(11-22)12-23-17-6-7-19-20(10-17)25-13-24-19/h2-7,10,15,18H,8-9,11-13H2,1H3/t15-,18-/m0/s1
InChI Key
MOJZPKOBKCXNKG-YJBOKZPZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Paroxetine Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Paroxetine Hydrochloride
  • Paroxetine Extended-Release Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Terje Vasskog et al.
Waste management (New York, N.Y.), 29(11), 2808-2815 (2009-07-15)
Sewage and sewage sludge is known to contain pharmaceuticals, and since sewage sludge is often used as fertilizer within agriculture, the reduction of the selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) Citalopram, Sertraline, Paroxetine, Fluvoxamine and Fluoxetine during composting has been investigated.