PHR1944
キナプリル 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(エトキシカルボニル)-3-フェニルプロピル]アミノ]-1-オキソプロピル]-1,2,3,4-テトラヒドロ-3-イソキノリンカルボン酸 塩酸塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 1193
traceable to Ph. Eur. Y0001491
traceable to USP 1593401
APIファミリー
quinapril
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3ccccc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChI Key
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1944-1G:
PHR1944-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ