Merck
318728
Sigma-Aldrich
ブロモクレゾールグリーン/メチルレッド、混合指示薬 溶液
in methanol
別名:
Tetrabromocresolsulfonphthalein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥17,600
¥17,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥17,600
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥17,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
組成
Bromocresol Green, 0.1%
Methyl Red, 0.02%
濃度
in methanol
密度
0.839 g/mL at 25 °C
λmax
434 nm
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 282-288 nm in methanol
≥20000 at 509-519 nm in methanol
≥7000 at 329-335 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O.Cc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C4(OS(=O)(=O)c5ccccc45)c6cc(Br)c(O)c(Br)c6C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.C15H15N3O2/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-8,26-27H,1-2H3;3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b;17-16+
InChI Key
MFUUASJGLBWWPF-ZYSYNQLUSA-N
詳細
ブロモクレゾールグリーン(pK 4.9)とメチルレッド(pk 5)の混合指示薬は酸性条件下で赤色を、塩基性条件下で緑色を発色します。この 2 色は補色になっているので、pH 5.1 で灰色の明瞭な遷移を伴います。[1]
アプリケーション
モルフォリンの滴定に適しています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
318728-VAR:
318728-600ML:
318728-500ML:4548173133843
318728-6X100ML:
318728-BULK:
318728-100ML:4548173133836
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S M Khopkar
Basic Concepts Of Analytical Chemistry (1998)
質問
  1. Please message minimum level of Bromocresol green indicator
    1 回答
    1. This solution is formulated to contain Bromocresol Green at 0.1% (1 mg/mL) amd Methyl Red at 0.02% (200 ug/mL). The final concentration is not determined, however the Extinction Coefficients and optimum Wavelengths are reported on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/318728#product-documentation