Merck
B1045000
ベタメタゾン 21-ホスファート 二ナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Betamethasone 21-phosphate disodium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28FNa2O8P
CAS番号:
分子量:
516.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
betamethasone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI Key
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Betamethasone sodium phosphate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
診断上の意義
ベタメタゾンは、抗炎症性や免疫抑制能を有するコルチコステロイドであり、特に水分保持が良好でない場合に使用されます。湿疹などによるそう痒を処置する塗薬、軟膏、ローションやジェルとして適用されています。コルチコステロイドは胎性肺の成熟を促進し、早産児における頭蓋内出血の発生とそれによる死亡率を低下させます。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Kidney,Endocrine system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
B1045000:
B1045000-100MG:
B1045000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jun Lu et al.
Journal of chromatography. A, 1217(44), 6932-6941 (2010-09-22)
Betamethasone Sodium Phosphate and Betamethasone Acetate are the two corticosteroids active pharmaceutical ingredients (APIs) that are present in the injectable formulation, Celestone Chronodose(®) Injection. It is extremely challenging to develop a Quality Control friendly HPLC method to separate all the
Ibrahim Coban et al.
Foot and ankle surgery : official journal of the European Society of Foot and Ankle Surgeons, 15(1), 22-27 (2009-02-17)
To determine the effects of human amniotic fluid and membrane in the treatment of Achilles tendon ruptures, 72 tendons of 36 Wistar rats were injected with betamethasone sodium phosphate. By the end of fourth week, both tendons were tenotomized and
Tsutomu Sakai et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(3), 1516-1521 (2010-12-24)
The therapeutic effects of betamethasone phosphate (BP) encapsulated in biocompatible and biodegradable blended nanoparticles of poly(lactic acid) (PLA) homopolymers and PEG-block-PLA copolymers (stealth nanosteroids) were examined in an experimental autoimmune uveoretinitis (EAU) model in Lewis rats. EAU was induced by
Masatomo Kato et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 27(4), 353-360 (2011-05-18)
Glucocorticoids exert their actions via the glucocorticoid receptor through at least 2 intracellular mechanisms, known as transrepression and transactivation. It has been hypothesized that transrepression is the basis of their anti-inflammatory effects, whereas transactivation has been assumed to cause their
Tsutomu Ishihara et al.
International journal of pharmaceutics, 375(1-2), 148-154 (2009-06-02)
The purpose of this study was to engineer nanoparticles with various sustained profiles of drug release and prolonged circulation by blending poly(D,L-lactic acid)/poly(D,L-lactic/glycolic acid) (PLA/PLGA) homopolymers and poly(ethylene glycol) (PEG)-block-PLA/PLGA copolymers encapsulating betamethasone disodium 21-phosphate (BP). Nanoparticles of different sizes
資料
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.